Learn More
enQuireBio™ Recombinant Chicken Vitellogenin-1 Protein
A DNA sequence encoding the Gallus gallus (Chicken) Vitellogenin-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
458.00€ - 3905.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001004408.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 424547 |
Nombre | Vitellogenin-1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16016940
|
enQuireBio™
QP6991-10ug |
10 μg |
458.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16056940
|
enQuireBio™
QP6991-50ug |
50 μg |
656.00€
50 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16006940
|
enQuireBio™
QP6991-100ug |
100 μg |
1120.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16036940
|
enQuireBio™
QP6991-200ug |
200 μg |
1835.00€
200 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16046940
|
enQuireBio™
QP6991-500ug |
500 μg |
2455.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16026940
|
enQuireBio™
QP6991-1mg |
1 mg |
3905.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_001004408.1 | |
Vitellogenin-1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Chicken | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
424547 | |
Research Use Only | |
VTG1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
FGENKVYTYN YESILFSGIP EKGLARTGIR IRSEVEISGI GPKLCLIRIH SIEAAEYNGI WPTSSFSRSL KLTQALTGQL SIPIKFEYSN GHVGNLMAPD SVSDDGLNIY RGILNILELS LKKMQHSYSI QEAGIGGICN TTYAIQENKK ANLVDVTKSK DLNSCEEKVQ VVTGSAYTQP CQTCQQRNKN SRATATYNYK IKYTHNEAVI TQAEVEEVHQ FTPFHEITGG NAIVEARQKL ALIEVQKQVA EVPPKEFQKR GSLQYQFGSE LLQLPVHLFK IKDVERQIEE RLQDLVETTY EQLPSDAPAK ALKLMHLLRA ANEENYESVW KQFSSRPAYR RYLLDLLPAA ASHRSLRFLR HKMERQELTN WEIAQTVLVA LHSSSPTQEV MEEATLIVKK HCPRSSSVLR KVCLLSYASL CHKRCSSPYS CSECLQVFHV FAGEALGKSN IEEVLLALKA LGNVGHPASI KHIKKFLPGY AAGASELPLK VHETAVMALK SIGMRDPQMV QAITLEIFLN HKIHPRIRML AAVVLLETKP GLPILMILVD AVLKEPSMQV ASFIYSHLRA LGRSTAPDLQ MMASACRMAV RALSPKFDRS GYQFSKVFRF | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Chicken Vitellogenin-1 Protein