Learn More
enQuireBio™ Recombinant Chicken Vitellogenin-1 Protein
Código de producto. 16046940
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16046940 500 μg 500 microgramos
16016940 10 μg 10 microgramos
16056940 50 μg 50 microgramos
16006940 100 μg 100 microgramos
16036940 200 μg 200 microgramos
16026940 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16046940
Marca: enQuireBio™ QP6991500ug
A DNA sequence encoding the Gallus gallus (Chicken) Vitellogenin-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001004408.1
ID de gen (Entrez) 424547
Nombre Vitellogenin-1 Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen VTG1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Chicken
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia FGENKVYTYN YESILFSGIP EKGLARTGIR IRSEVEISGI GPKLCLIRIH SIEAAEYNGI WPTSSFSRSL KLTQALTGQL SIPIKFEYSN GHVGNLMAPD SVSDDGLNIY RGILNILELS LKKMQHSYSI QEAGIGGICN TTYAIQENKK ANLVDVTKSK DLNSCEEKVQ VVTGSAYTQP CQTCQQRNKN SRATATYNYK IKYTHNEAVI TQAEVEEVHQ FTPFHEITGG NAIVEARQKL ALIEVQKQVA EVPPKEFQKR GSLQYQFGSE LLQLPVHLFK IKDVERQIEE RLQDLVETTY EQLPSDAPAK ALKLMHLLRA ANEENYESVW KQFSSRPAYR RYLLDLLPAA ASHRSLRFLR HKMERQELTN WEIAQTVLVA LHSSSPTQEV MEEATLIVKK HCPRSSSVLR KVCLLSYASL CHKRCSSPYS CSECLQVFHV FAGEALGKSN IEEVLLALKA LGNVGHPASI KHIKKFLPGY AAGASELPLK VHETAVMALK SIGMRDPQMV QAITLEIFLN HKIHPRIRML AAVVLLETKP GLPILMILVD AVLKEPSMQV ASFIYSHLRA LGRSTAPDLQ MMASACRMAV RALSPKFDRS GYQFSKVFRF
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.