Learn More
enQuireBio™ Recombinant Chicken Vitellogenin-1 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_001004408.1 |
| ID de gen (Entrez) | 424547 |
| Nombre | Vitellogenin-1 Protein |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | VTG1 |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Chicken |
| Mostrar más |