Learn More
enQuireBio™ Recombinant Chicken Syntaxin-6 Protein
A DNA sequence encoding the Gallus gallus (Chicken) Syntaxin-6, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3545.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001006531.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 424413 |
Nombre | Syntaxin-6 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16005520
|
enQuireBio™
QP6743-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16045520
|
enQuireBio™
QP6743-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16095510
|
enQuireBio™
QP6743-ec-100ug |
100 μg |
1025.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16025520
|
enQuireBio™
QP6743-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16035520
|
enQuireBio™
QP6743-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16015520
|
enQuireBio™
QP6743-ec-1mg |
1 mg |
3545.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_001006531.1 | |
Syntaxin-6 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Chicken | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
424413 | |
Research Use Only | |
STX6 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
EDPFFVVKGE VQKAVNTAQG LFQRWTELLQ DPSIATREEI DWTTNELRNN LRSIEWDLED LDETISIVEA NPRKFNLDAT ELGIRKSFIT STRQVVREMK DQMSNSSMQA LAERKNRQAL LGESSSQSWS SGPDKYSRLD RELQLANSHF IEEQQAQQQL IVEQQDEQLE LVSGSIGVLK NMSQRIGGEL EEQAVMLDDF SHELDSTHSR LDNVMKKLAK VSHMTSDR | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Chicken Syntaxin-6 Protein