Learn More
enQuireBio™ Recombinant Chicken Syntaxin-6 Protein
Código de producto. 16005520
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16005520 10 μg 10 microgramos
16045520 50 μg 50 microgramos
16095510 100 μg 100 microgramos
16025520 200 μg 200 microgramos
16035520 500 μg 500 microgramos
16015520 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16005520
Marca: enQuireBio™ QP6743ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Gallus gallus (Chicken) Syntaxin-6, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001006531.1
ID de gen (Entrez) 424413
Nombre Syntaxin-6 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen STX6
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Chicken
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia EDPFFVVKGE VQKAVNTAQG LFQRWTELLQ DPSIATREEI DWTTNELRNN LRSIEWDLED LDETISIVEA NPRKFNLDAT ELGIRKSFIT STRQVVREMK DQMSNSSMQA LAERKNRQAL LGESSSQSWS SGPDKYSRLD RELQLANSHF IEEQQAQQQL IVEQQDEQLE LVSGSIGVLK NMSQRIGGEL EEQAVMLDDF SHELDSTHSR LDNVMKKLAK VSHMTSDR
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.