Learn More
enQuireBio™ Recombinant Chicken Syntaxin-6 Protein
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_001006531.1 |
| ID de gen (Entrez) | 424413 |
| Nombre | Syntaxin-6 Protein |
| Cantidad | 200 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | STX6 |
| Longitud de la proteína | Partial (see sequence information for more details). |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Chicken |
| Mostrar más |
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Chicken Syntaxin-6 Protein >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido