Learn More
enQuireBio™ Recombinant Cat Allergen Fel d 4 Protein
A DNA sequence encoding the Felis catus (Cat) (Felis silvestris catus) Allergen Fel d 4, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001009233.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 493739 |
Nombre | Allergen Fel d 4 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16010471
|
enQuireBio™
QP7729-EC-100UG |
100 μg |
985.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16030471
|
enQuireBio™
QP7729-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16020471
|
enQuireBio™
QP7729-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16040471
|
enQuireBio™
QP7729-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16050471
|
enQuireBio™
QP7729-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16060471
|
enQuireBio™
QP7729-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001009233.1 | |
Allergen Fel d 4 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Cat | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
493739 | |
Research Use Only | |
LOC493739 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
HEEENVVRSN IDISKISGEW YSILLASDVK EKIEENGSMR VFVEHIKALD NSSLSFVFHT KENGKCTEIF LVADKTKDGV YTVVYDGYNV FSIVETVYDE YILLHLLNFD KTRPFQLVEF YAREPDVSQK LKEKFVKYCQ EHGIVNILDL TEVDRCLQAR GSEVAQDSSV E | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |