Learn More
enQuireBio™ Recombinant Cat Allergen Fel d 4 Protein
Specifications
Specifications
| Número de acceso | NP_001009233.1 |
| ID de gen (Entrez) | 493739 |
| Nombre | Allergen Fel d 4 Protein |
| Cantidad | 500 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | LOC493739 |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Cat |
| Show More |