Learn More
enQuireBio™ Recombinant Cat Allergen Fel d 4 Protein
Código de producto. 16010471
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16010471 100 μg 100 microgramos
16020471 10 μg 10 microgramos
16060471 50 μg 50 microgramos
16040471 200 μg 200 microgramos
16050471 500 μg 500 microgramos
16030471 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16010471
Marca: enQuireBio™ QP7729ec100ug
A DNA sequence encoding the Felis catus (Cat) (Felis silvestris catus) Allergen Fel d 4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001009233.1
ID de gen (Entrez) 493739
Nombre Allergen Fel d 4 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen LOC493739
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Cat
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia HEEENVVRSN IDISKISGEW YSILLASDVK EKIEENGSMR VFVEHIKALD NSSLSFVFHT KENGKCTEIF LVADKTKDGV YTVVYDGYNV FSIVETVYDE YILLHLLNFD KTRPFQLVEF YAREPDVSQK LKEKFVKYCQ EHGIVNILDL TEVDRCLQAR GSEVAQDSSV E
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.