Learn More
enQuireBio™ Recombinant Cat Allergen Fel d 4 Protein
Código de producto. 16020471
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16020471 10 μg 10 microgramos
16060471 50 μg 50 microgramos
16010471 100 μg 100 microgramos
16040471 200 μg 200 microgramos
16050471 500 μg 500 microgramos
16030471 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16020471 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP7729ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Felis catus (Cat) (Felis silvestris catus) Allergen Fel d 4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001009233.1
ID de gen (Entrez) 493739
Nombre Allergen Fel d 4 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen LOC493739
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Cat
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia HEEENVVRSN IDISKISGEW YSILLASDVK EKIEENGSMR VFVEHIKALD NSSLSFVFHT KENGKCTEIF LVADKTKDGV YTVVYDGYNV FSIVETVYDE YILLHLLNFD KTRPFQLVEF YAREPDVSQK LKEKFVKYCQ EHGIVNILDL TEVDRCLQAR GSEVAQDSSV E
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.