Learn More
enQuireBio™ Recombinant C. elegans SNAP25 Protein
A cDNA sequence encoding the SNAP25 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
143.00€ - 2835.00€
Especificaciones
Nombre | SNAP25 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | C. elegans |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15913879
|
enQuireBio™
QP13532-10ug |
10 μg |
143.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15933879
|
enQuireBio™
QP13532-50ug |
50 μg |
222.00€
50 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15923879
|
enQuireBio™
QP13532-1mg |
1 mg |
2835.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
SNAP25 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
C. elegans | |
Untagged | |
The protein contains 20mM Tris-HCl pH 7.5, 50mM NaCl, 5mM DTT, 1mM EDTA and 10% Glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSGDDDIPEG LEAINLKMNA TTDDSLESTR RMLALCEESK EAGIKTLVML DDQGEQLERCEGALDTINQD MKEAEDHLKG MEKCCGLCVL PWNKTDDFEK TEFAKAWKKD DDGGVISDQPRITVGDSSMG PQGGYITKIT NDAREDEMDE NVQQVSTMVG NLRNMAIDMS TEVSNQNRQL DRIHDKAQSN EVRVESANKR AKNLITK | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant C. elegans SNAP25 Protein