Learn More
enQuireBio™ Recombinant C. elegans SNAP25 Protein
Código de producto. 15933879
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
50 microgramos
15933879 50 μg 50 microgramos
15913879 10 μg 10 microgramos
15923879 1 mg 1 miligramo
3 options
Código de producto. 15933879
Marca: enQuireBio™ QP1353250ug
A cDNA sequence encoding the SNAP25 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre SNAP25 Protein
Cantidad 50 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada C. elegans
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia MSGDDDIPEG LEAINLKMNA TTDDSLESTR RMLALCEESK EAGIKTLVML DDQGEQLERCEGALDTINQD MKEAEDHLKG MEKCCGLCVL PWNKTDDFEK TEFAKAWKKD DDGGVISDQPRITVGDSSMG PQGGYITKIT NDAREDEMDE NVQQVSTMVG NLRNMAIDMS TEVSNQNRQL DRIHDKAQSN EVRVESANKR AKNLITK
Tampón The protein contains 20mM Tris-HCl pH 7.5, 50mM NaCl, 5mM DTT, 1mM EDTA and 10% Glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.