Learn More
enQuireBio™ Recombinant C. elegans SNAP25 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | SNAP25 Protein |
| Cantidad | 10 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | C. elegans |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | Untagged |
| Secuencia | MSGDDDIPEG LEAINLKMNA TTDDSLESTR RMLALCEESK EAGIKTLVML DDQGEQLERCEGALDTINQD MKEAEDHLKG MEKCCGLCVL PWNKTDDFEK TEFAKAWKKD DDGGVISDQPRITVGDSSMG PQGGYITKIT NDAREDEMDE NVQQVSTMVG NLRNMAIDMS TEVSNQNRQL DRIHDKAQSN EVRVESANKR AKNLITK |
| Tampón | The protein contains 20mM Tris-HCl pH 7.5, 50mM NaCl, 5mM DTT, 1mM EDTA and 10% Glycerol. |
| Mostrar más |