Learn More
enQuireBio™ Recombinant C. botulinum CLOB-1 Protein
A DNA sequence encoding the Clostridium botulinum CLOB-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
352.00€ - 3175.00€
Especificaciones
Nombre | CLOB-1 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Símbolo de gen | HA-17 |
Longitud de la proteína | Full Length |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16018491
|
enQuireBio™
QP9572-ye-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16058491
|
enQuireBio™
QP9572-ye-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16008491
|
enQuireBio™
QP9572-ye-100ug |
100 μg |
1145.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16038491
|
enQuireBio™
QP9572-ye-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16048491
|
enQuireBio™
QP9572-ye-500ug |
500 μg |
2760.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16028491
|
enQuireBio™
QP9572-ye-1mg |
1 mg | N/A | ||||||
Especificaciones
CLOB-1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
C. botulinum | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
HA-17 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
SVERTFLPNG NYNIKSIFSG SLYLNPVSKS LTFSNESSAN NQKWNVEYMA ENRCFKISNV AEPNKYLSYD NFGFISLDSL SNRCYWFPIK IAVNTYIMLS LNKVNELDYA WDIYDTNENI LSQPLLLLPN FDIYNSNQMF KLEKI | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant C. botulinum CLOB-1 Protein