Learn More
enQuireBio™ Recombinant C. botulinum CLOB-1 Protein
Código de producto. 16028491
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16028491 1 mg 1 miligramo
16018491 10 μg 10 microgramos
16058491 50 μg 50 microgramos
16008491 100 μg 100 microgramos
16038491 200 μg 200 microgramos
16048491 500 μg 500 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16028491 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP9572ye1mg
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Clostridium botulinum CLOB-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Nombre CLOB-1 Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen HA-17
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada C. botulinum
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia SVERTFLPNG NYNIKSIFSG SLYLNPVSKS LTFSNESSAN NQKWNVEYMA ENRCFKISNV AEPNKYLSYD NFGFISLDSL SNRCYWFPIK IAVNTYIMLS LNKVNELDYA WDIYDTNENI LSQPLLLLPN FDIYNSNQMF KLEKI
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.