Learn More
enQuireBio™ Recombinant C. botulinum CLOB-1 Protein Código de producto.: 16058491
enQuireBio™ Recombinant C. botulinum CLOB-1 Protein
Código de producto. 16058491
50 μg, 50 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16058491
Marca: enQuireBio™ QP9572ye50ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Clostridium botulinum CLOB-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Nombre CLOB-1 Protein
Cantidad 50 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen HA-17
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada C. botulinum
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia SVERTFLPNG NYNIKSIFSG SLYLNPVSKS LTFSNESSAN NQKWNVEYMA ENRCFKISNV AEPNKYLSYD NFGFISLDSL SNRCYWFPIK IAVNTYIMLS LNKVNELDYA WDIYDTNENI LSQPLLLLPN FDIYNSNQMF KLEKI
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant C. botulinum CLOB-1 Protein >