missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine Adiponectin / Acrp30 / ADIPOQ Protein
A DNA sequence encoding the Bos taurus (Bovine) Adiponectin / Acrp30 / ADIPOQ, was expressed in the hosts and tags indicated.
352.00€ - 3175.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_777167.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 282865 |
Nombre | Adiponectin / Acrp30 / ADIPOQ Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16010001
|
enQuireBio™
QP7647-ye-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16050001
|
enQuireBio™
QP7647-ye-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16000001
|
enQuireBio™
QP7647-ye-100ug |
100 μg |
1145.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16030001
|
enQuireBio™
QP7647-ye-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16040001
|
enQuireBio™
QP7647-ye-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16020001
|
enQuireBio™
QP7647-ye-1mg |
1 mg | N/A | ||||||
Especificaciones
NP_777167.1 | |
Adiponectin / Acrp30 / ADIPOQ Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Bovine | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
282865 | |
Research Use Only | |
ADIPOQ | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
EDNMEDPPLP KGACAGWMAG IPGHPGHNGT PGRDGRDGTP GEKGEKGDPG LVGPKGDTGE TGITGIEGPR GFPGTPGRKG EPGESAYVYR SAFSVGLERQ VTVPNVPIRF TKIFYNQQNH YDGTTGKFLC NIPGLYYFSY HITVYLKDVK VSLYKNDKAL LFTHDQFQDK NVDQASGSVL LYLEKGDQVW LQVYEGENHN GVYADNVNDS TFTGFLLYHN IVE | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Bovine Adiponectin / Acrp30 / ADIPOQ Protein