Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine Adiponectin / Acrp30 / ADIPOQ Protein
A DNA sequence encoding the Bos taurus (Bovine) Adiponectin / Acrp30 / ADIPOQ, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7647-ye-100ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16000001
  • 1145.00€ / 100 microgramos
Especificaciones
NP_777167.1
Adiponectin / Acrp30 / ADIPOQ Protein
Research Use Only
ADIPOQ
Recombinant Protein
Yeast
EDNMEDPPLP KGACAGWMAG IPGHPGHNGT PGRDGRDGTP GEKGEKGDPG LVGPKGDTGE TGITGIEGPR GFPGTPGRKG EPGESAYVYR SAFSVGLERQ VTVPNVPIRF TKIFYNQQNH YDGTTGKFLC NIPGLYYFSY HITVYLKDVK VSLYKNDKAL LFTHDQFQDK NVDQASGSVL LYLEKGDQVW LQVYEGENHN GVYADNVNDS TFTGFLLYHN IVE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
282865
100 μg
Not determined.
Full Length
Bovine
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
2 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote1425383 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha28/03/2025 Catalog NumberQP7647-YE-100UG
Número de lote1421982 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha29/01/2025 Catalog Number1600-0001,QP7647-YE-100UG
Promociones
Promociones
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Bovine Adiponectin / Acrp30 / ADIPOQ Protein > 100μg