missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine Adiponectin / Acrp30 / ADIPOQ Protein
A DNA sequence encoding the Bos taurus (Bovine) Adiponectin / Acrp30 / ADIPOQ, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca: enQuireBio™ QP7647-ye-1mg
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
NP_777167.1 | |
Adiponectin / Acrp30 / ADIPOQ Protein | |
Research Use Only | |
ADIPOQ | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
EDNMEDPPLP KGACAGWMAG IPGHPGHNGT PGRDGRDGTP GEKGEKGDPG LVGPKGDTGE TGITGIEGPR GFPGTPGRKG EPGESAYVYR SAFSVGLERQ VTVPNVPIRF TKIFYNQQNH YDGTTGKFLC NIPGLYYFSY HITVYLKDVK VSLYKNDKAL LFTHDQFQDK NVDQASGSVL LYLEKGDQVW LQVYEGENHN GVYADNVNDS TFTGFLLYHN IVE | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
282865 | |
1 mg | |
Not determined. | |
Full Length | |
Bovine | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Bovine Adiponectin / Acrp30 / ADIPOQ Protein > 1mg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido