Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bacteriophage Shiga-like toxin 2 subunit B Protein
A DNA sequence encoding the Enterobacteria phage 933W (Bacteriophage 933W) Shiga-like toxin 2 subunit B, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3545.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_049501.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 1262010 |
Nombre | Shiga-like toxin 2 subunit B Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16058100
|
enQuireBio™
QP7305-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16098100
|
enQuireBio™
QP7305-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16048100
|
enQuireBio™
QP7305-ec-100ug |
100 μg |
1025.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16078100
|
enQuireBio™
QP7305-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16088100
|
enQuireBio™
QP7305-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16068100
|
enQuireBio™
QP7305-ec-1mg |
1 mg |
3545.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_049501.1 | |
Shiga-like toxin 2 subunit B Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Bacteriophage | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
1262010 | |
Research Use Only | |
stxB2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
ADCAKGKIEF SKYNEDDTFT VKVDGKEYWT SRWNLQPLLQ SAQLTGMTVT IKSSTCESGS GFAEVQFNND | |
Greater than 94.5% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Bacteriophage Shiga-like toxin 2 subunit B Protein