Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bacteriophage Shiga-like toxin 2 subunit B Protein Código de producto.: 16098100
enQuireBio™ Recombinant Bacteriophage Shiga-like toxin 2 subunit B Protein
Código de producto. 16098100
50 μg, 50 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16098100
Marca: enQuireBio™ QP7305ec50ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Enterobacteria phage 933W (Bacteriophage 933W) Shiga-like toxin 2 subunit B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_049501.1
ID de gen (Entrez) 1262010
Nombre Shiga-like toxin 2 subunit B Protein
Cantidad 50 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen stxB2
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Bacteriophage
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia ADCAKGKIEF SKYNEDDTFT VKVDGKEYWT SRWNLQPLLQ SAQLTGMTVT IKSSTCESGS GFAEVQFNND
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 94.5% as determined by SDS-PAGE.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Bacteriophage Shiga-like toxin 2 subunit B Protein >