Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bacteriophage Shiga-like toxin 2 subunit B Protein
Código de producto. 16048100
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16048100 100 μg 100 microgramos
16058100 10 μg 10 microgramos
16098100 50 μg 50 microgramos
16078100 200 μg 200 microgramos
16088100 500 μg 500 microgramos
16068100 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16048100
Marca: enQuireBio™ QP7305ec100ug
A DNA sequence encoding the Enterobacteria phage 933W (Bacteriophage 933W) Shiga-like toxin 2 subunit B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_049501.1
ID de gen (Entrez) 1262010
Nombre Shiga-like toxin 2 subunit B Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen stxB2
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Bacteriophage
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia ADCAKGKIEF SKYNEDDTFT VKVDGKEYWT SRWNLQPLLQ SAQLTGMTVT IKSSTCESGS GFAEVQFNND
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 94.5% as determined by SDS-PAGE.