Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bacteriophage Shiga-like toxin 1 subunit B Protein
A DNA sequence encoding the Enterobacteria phage H19B (Bacteriophage H19B) Shiga-like toxin 1 subunit B, was expressed in the hosts and tags indicated.
491.00€ - 3175.00€
Especificaciones
Nombre | Shiga-like toxin 1 subunit B Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Símbolo de gen | stxB |
Longitud de la proteína | Full Length |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16086790
|
enQuireBio™
QP6941-ye-10ug |
10 μg |
N/A
|
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16026800
|
enQuireBio™
QP6941-ye-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16076790
|
enQuireBio™
QP6941-ye-100ug |
100 μg |
1145.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16006800
|
enQuireBio™
QP6941-ye-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16016800
|
enQuireBio™
QP6941-ye-500ug |
500 μg |
2760.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16096790
|
enQuireBio™
QP6941-ye-1mg |
1 mg | N/A | ||||||
Especificaciones
Shiga-like toxin 1 subunit B Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Bacteriophage | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
stxB | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
TPDCVTGKVE YTKYNDDDTF TVKVGDKELF TNRWNLQSLL LSAQITGMTV TIKTNACHNG GGFSEVIFR | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Bacteriophage Shiga-like toxin 1 subunit B Protein