Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bacteriophage Shiga-like toxin 1 subunit B Protein
Código de producto. 16076790
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16076790 100 μg 100 microgramos
16086790 10 μg 10 microgramos
16026800 50 μg 50 microgramos
16006800 200 μg 200 microgramos
16016800 500 μg 500 microgramos
16096790 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16076790
Marca: enQuireBio™ QP6941ye100ug
A DNA sequence encoding the Enterobacteria phage H19B (Bacteriophage H19B) Shiga-like toxin 1 subunit B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Nombre Shiga-like toxin 1 subunit B Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen stxB
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Bacteriophage
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia TPDCVTGKVE YTKYNDDDTF TVKVGDKELF TNRWNLQSLL LSAQITGMTV TIKTNACHNG GGFSEVIFR
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.