Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bacteriophage Shiga-like toxin 1 subunit B Protein
Código de producto. 16006800
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16006800
Marca: enQuireBio™ QP6941ye200ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Enterobacteria phage H19B (Bacteriophage H19B) Shiga-like toxin 1 subunit B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Nombre Shiga-like toxin 1 subunit B Protein
Cantidad 200 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen stxB
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Bacteriophage
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia TPDCVTGKVE YTKYNDDDTF TVKVGDKELF TNRWNLQSLL LSAQITGMTV TIKTNACHNG GGFSEVIFR
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.