Learn More
Gibco™ Rat CXCL2 (GRO beta) Recombinant Protein, PeproTech®
                    Click to view available options
                                Cantidad:
                                100 μg
                                1 mg
                                250 μg
                                25 μg
                                500 μg
                                5 μg
                                Tamaño de la unidad: 
                                1 miligramo
                                100 microgramos
                                25 microgramos
                                250 microgramos
                                5 microgramos
                                500 microgramos
                    Descripción
Recombinant Rat GRO-beta/MIP-2 is a 7.9 kDa protein consisting of 73 amino acids, including the 'ELR' motif common to the CXC chemokine family that binds to CXCR1 or CXCR2. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Produced by activated monocytes and neutrophils and expressed at sites of inflammation. Hematoregulatory chemokine, which, in vitro, suppresses hematopoietic progenitor cell proliferation. GRO-beta(5-73) shows a highly enhanced hematopoietic activity.
            Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P30348 | 
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA, Functional Assay, Western Blot | 
| Formulación | protein with no preservative | 
| ID de gen (Entrez) | 114105 | 
| Peso molecular | 7.9 kDa | 
| Nombre | Rat CXCL2 (GRO beta) | 
| Cantidad | 1 mg | 
| Fuente | E. coli | 
| Estado normativo | RUO | 
| Concentración de endotoxinas | <1 EU/ μg | 
| Mostrar más | 
Título del producto
			Gibco™ Rat CXCL2 (GRO beta) Recombinant Protein, PeproTech® > 
            ¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido