Learn More
Sartorius Quintix™ Pro Real-time Level Support Laboratory Balance
Quintix™ Pro laboratory balances are not just about meeting your expectations but exceeding them. They come with an array of premium features that enhance usability, flexibility, and incorporate an eco-friendly design.
2770.00€ - 4615.00€
Especificaciones
Tipo de conexión | Conector D-sub, 9 patillas |
---|---|
Tipo de pantalla | Touchscreen |
Legibilidad | 100 mg |
Incluye | Standard Balance Without Country-specific Additions |
Nivelado | Real-time Level Support |
Código de producto | Marca | Capacidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18032154
![]() |
Sartorius
QTX8201IRO-1S |
8200 g |
3590.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18012154
![]() |
Sartorius
QTX12201IRO-1S |
12,200 g |
4615.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18082204
![]() |
Sartorius
QTX3201IRO-1S |
3200 g |
2770.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18052224
![]() |
Sartorius
QTX6201IRO-1S |
6200 g |
3075.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18032234
![]() |
Sartorius
QTX10201IRO-1S |
10,200 g |
3795.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Enhance the user experience with new premium features.
- Offering a wide range of use in different environments and applications.
- Energy efficiency, reduced carbon footprint, and sustainability, minimizing environmental impact from the manufacturing plant to the bench.
- Motorized automatic leveling
Especificaciones
Conector D-sub, 9 patillas | |
100 mg | |
Real-time Level Support | |
≤ 0.9 s | |
100 to 240 VAC (± 10%) 50 to 60 Hz 0.2 A |
Touchscreen | |
Standard Balance Without Country-specific Additions | |
Quintix Pro Balance | |
Balance | |
No |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Sartorius Quintix™ Pro Real-time Level Support Laboratory Balance