Learn More
Sartorius Quintix™ Pro Real-time Level Support Laboratory Balance
GREENER_CHOICE
Quintix™ Pro laboratory balances are not just about meeting your expectations but exceeding them. They come with an array of premium features that enhance usability, flexibility, and incorporate an eco-friendly design.
Marca:  Sartorius QTX10201IRO-1S
3700.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18032234
  • en la oferta / cada uno
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Enhance the user experience with new premium features.
  • Offering a wide range of use in different environments and applications.
  • Energy efficiency, reduced carbon footprint, and sustainability, minimizing environmental impact from the manufacturing plant to the bench.
  • Motorized automatic leveling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Conector D-sub, 9 patillas
Touchscreen
Standard Balance Without Country-specific Additions
Quintix Pro Balance
Balance
No
10,200 g
100 mg
Real-time Level Support
≤ 0.9 s
100 to 240 VAC (± 10%) 50 to 60 Hz 0.2 A
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Sartorius Quintix™ Pro Real-time Level Support Laboratory Balance > Sartorius™ Laboratory Balance 100 mg Readability; Capacity; 10,200 g