Learn More
Sartorius Quintix™ Balanza de laboratorio con soporte de nivel en tiempo real Pro
Tienda Sartorius ProductosBeschreibung
- Mejore la experiencia del usuario con nuevas funciones premium.
- Ofreciendo una amplia gama de uso en diferentes entornos y aplicaciones.
- Eficiencia energética, reducción de la huella de carbono y sostenibilidad, minimizando el impacto ambiental desde la planta de fabricación hasta el banco de producción.
- Nivelación automática motorizada
Spezifikation
Spezifikation
| Tipo de conexión | Conector D-sub, 9 patillas |
| Capacidad | 3200 g |
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil |
| Legibilidad | 100 mg |
| Incluye | Saldo estándar sin adiciones específicas de cada país |
| Nivelado | Soporte de nivel en tiempo real |
| Modelo | Quintix Saldo profesional |
| Tiempo de estabilización | ≤0,9 segundos |
| Tipo | Balanza |
| Requisitos eléctricos | 100 a 240 VCA (±10%) 50 a 60 Hz 0,2 A |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?