Learn More
Sartorius Quintix™ Balanza de laboratorio con soporte de nivel en tiempo real Pro
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18032154 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
10 200 g
12 200 g
3200 g
6200 g
8200 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad unitSize
18032154 8200 g cada uno
18012154 12 200 g cada uno
18082204 3200 g cada uno
18052224 6200 g cada uno
18032234 10 200 g cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 18032154 Proveedor Sartorius N.º de proveedor QTX8201IRO1S
Fecha estimada de envoi: 13-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Quintix™ Las balanzas de laboratorio profesionales no solo cumplen sus expectativas, sino que las superan. Vienen con una variedad de características premium que mejoran la usabilidad, la flexibilidad e incorporan un diseño ecológico.
  • Mejore la experiencia del usuario con nuevas funciones premium.
  • Ofreciendo una amplia gama de uso en diferentes entornos y aplicaciones.
  • Eficiencia energética, reducción de la huella de carbono y sostenibilidad, minimizando el impacto ambiental desde la planta de fabricación hasta el banco de producción.
  • Nivelación automática motorizada
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de conexión Conector D-sub, 9 patillas
Capacidad 8200 g
Tipo de pantalla Pantalla táctil
Legibilidad 100 mg
Incluye Saldo estándar sin adiciones específicas de cada país
Nivelado Soporte de nivel en tiempo real
Modelo Quintix Saldo profesional
Tiempo de estabilización ≤0,9 segundos
Tipo Balanza
Requisitos eléctricos 100 a 240 VCA (±10%) 50 a 60 Hz 0,2 A
Legal for Trade No