Learn More
Matraz de fondo redondo con cuello corto Quickfit™
Fabricado con vidrio de borosilicato. El matraz con fondo redondo de cuello corto Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ ofrece un rendimiento sin corrosión y resistencia a choques térmicos.
68.95€ - 238.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | El diámetro del cuerpo y el grosor de la pared cumplen los requisitos relevantes de ISO 1773 e ISO 4797 |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato |
Estilo de cuello | Corto |
Forma del fondo | Forma redonda |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12498966
|
Quickfit
FR100/4S |
100 ml | 105 mm |
84.71€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envoi: 25-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12020663
|
Quickfit
FR2L/4S |
2000 mL | 240 mm |
68.95€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 16-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12643182
|
Quickfit
FR250/4S |
250 ml | 140mm |
209.69€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envoi: 18-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12439016
|
Quickfit
FR500/4S |
500 ml | 163 mm |
238.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envoi: 22-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12662002
|
Quickfit
FR50/2S |
50 ml | 90 mm |
114.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envoi: 08-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Fabricado con vidrio de borosilicato para un rendimiento sin corrosión y resistencia a choques térmicos
- Con conector de vidrio esmerilado Quickfit™ de la máxima calidad
- Fabricado con vidrio de borosilicato para un rendimiento sin corrosión y resistencia a choques térmicos
- Gama completa de 45 matraces de 5 ml a 10000 ml
- El diámetro de cuerpo y el grosor de pared cumplen los requisitos relevantes de ISO 1773 e ISO 4797
Especificaciones
El diámetro del cuerpo y el grosor de la pared cumplen los requisitos relevantes de ISO 1773 e ISO 4797 | |
Vidrio de borosilicato | |
Corto | |
Forma redonda |