Learn More
Matraz de fondo redondo con cuello corto Quickfit™
Código de producto. 12662002
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
2000 mL
Altura (métrico):
90 mm
105 mm
140mm
163 mm
240 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
5 PCS
paquete de 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Altura (métrico) Tamaño de la unidad
12662002 50 ml 90 mm 5 PCS
12498966 100 ml 105 mm paquete de 5
12020663 2000 mL 240 mm 1 PCS
12643182 250 ml 140mm 5 PCS
12439016 500 ml 163 mm 5 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12662002 Proveedor Quickfit N.º de proveedor FR50/2S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.15€
    72.26€ / paquete de 5
    Ahorro 56.89€
    44% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Fabricados con vidrio de borosilicato. Quickfit Articulado Ware™ Quickfit™ El matraz de fondo redondo con cuello corto ofrece un rendimiento sin corrosión y resistencia al choque térmico.
Fabricado con vidrio de borosilicato para un rendimiento sin corrosión y resistencia a choques térmicos
  • Con conector de vidrio esmerilado Quickfit™ de la máxima calidad
  • Fabricado con vidrio de borosilicato para un rendimiento sin corrosión y resistencia a choques térmicos
  • Gama completa de 45 matraces de 5 ml a 10000 ml
  • El diámetro de cuerpo y el grosor de pared cumplen los requisitos relevantes de ISO 1773 e ISO 4797 
Especificaciones
Certificaciones/conformidad El diámetro del cuerpo y el grosor de la pared cumplen los requisitos relevantes de ISO 1773 e ISO 4797
Capacidad (métrico) 50 ml
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 90 mm
Estilo de cuello Corto
Junta de toma 19/26
Forma del fondo Redondo