Learn More
Matraz de fondo redondo con cuello corto Quickfit™
Description
Fabricado con vidrio de borosilicato para un rendimiento sin corrosión y resistencia a choques térmicos
- Con conector de vidrio esmerilado Quickfit™ de la máxima calidad
- Fabricado con vidrio de borosilicato para un rendimiento sin corrosión y resistencia a choques térmicos
- Gama completa de 45 matraces de 5 ml a 10000 ml
- El diámetro de cuerpo y el grosor de pared cumplen los requisitos relevantes de ISO 1773 e ISO 4797
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | El diámetro del cuerpo y el grosor de la pared cumplen los requisitos relevantes de ISO 1773 e ISO 4797 |
| Capacidad (métrico) | 100 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Altura (métrico) | 105 mm |
| Estilo de cuello | Corto |
| Junta de toma | 29/32 |
| Forma del fondo | Redondo |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?