Learn More
Quickfit™ Matraz de fondo redondo con cuello corto Quickfit™
Description
Fabricado con vidrio de borosilicato para un rendimiento sin corrosión y resistencia a choques térmicos
- Con conector de vidrio esmerilado Quickfit™ de la máxima calidad
- Fabricado con vidrio de borosilicato para un rendimiento sin corrosión y resistencia a choques térmicos
- Gama completa de 45 matraces de 5 ml a 10000 ml
- El diámetro de cuerpo y el grosor de pared cumplen los requisitos relevantes de ISO 1773 e ISO 4797
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | El diámetro del cuerpo y el grosor de la pared cumplen los requisitos relevantes de ISO 1773 e ISO 4797 |
| Capacidad (métrico) | 2000 mL |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Altura (métrico) | 240 mm |
| Estilo de cuello | Corto |
| Junta de toma | 29/32 |
| Forma del fondo | Redondo |