Learn More
Matraz florentino de vidrio de borosilicato Quickfit™
Código de producto. p-8002637
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
paquete de 5
Código de producto. 11351895
Marca: Quickfit FD100/3
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Permite una eliminación fácil de residuos sólidos
  • Ideal para su uso en rotavapores
  • Gran área de superficie para una rápida evaporación
  • La forma facilita la eliminación de residuos sólidos
  • La forma permite una eliminación fácil de residuos sólidos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 ml
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 108 mm