Learn More
Matraz florentino de vidrio de borosilicato Quickfit™
Permite una eliminación fácil de residuos sólidos
Marca: Quickfit FD50/4RE
54.41 EUR hasta el 2025-06-13
Use el código promocional "24123" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Ideal para su uso en rotavapores
- Gran área de superficie para una rápida evaporación
- La forma facilita la eliminación de residuos sólidos
- La forma permite una eliminación fácil de residuos sólidos
Especificaciones
50 ml | |
Vidrio de borosilicato | |
94 mm |
Product information
Tamaño : 2.8 MB
Promociones
-
Multiple Manufacturers
Ofertas que rompen los precios en cristalería de laboratorio
Hágase con vasos de precipitados, matraces y mucho más antes de que desaparezcan estas ofertas.Promo Code: 24123Expires: 2025-06-14
Título del producto
Matraz florentino de vidrio de borosilicato Quickfit™ > Capacidad: 50 ml
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido