Learn More
Matraz florentino de vidrio de borosilicato Quickfit™
Código de producto. 11351895
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
paquete de 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11351895 100 ml cada uno
12613182 50 ml paquete de 2
15547820 1000 ml paquete de 5
15557820 250 ml paquete de 5
15567820 500 ml paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11351895 Proveedor Quickfit N.º de proveedor FD100/3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.45€
    27.62€ / paquete de 1
    Ahorro 4.83€
    14% Descuento
En stock
Permite una eliminación fácil de residuos sólidos
  • Ideal para su uso con evaporadores
  • Gran área de superficie para una rápida evaporación
  • Construcción de pared sólida para mayor resistencia
  • La forma facilita la eliminación de residuos sólidos
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 ml
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 108 mm