Learn More
Matraz florentino de vidrio de borosilicato Quickfit™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
paquete de 5
Descripción
- Ideal para su uso en rotavapores
- Gran área de superficie para una rápida evaporación
- La forma facilita la eliminación de residuos sólidos
- La forma permite una eliminación fácil de residuos sólidos
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Altura (métrico) | 165 mm |