Learn More
Applied Biosystems™ Paquete QuantStudio 1
Ofrece características básicas ideales para los usuarios nuevos en qPCR o aquellos usuarios que tienen un presupuesto limitado. A pesar de su asequibilidad, el sistema QuantStudio 1 ofrece calidad, fiabilidad y experiencia de usuario avanzada.
23058.00€ - 28320.00€
Spécification
Uniformidad térmica de 0,4 °C
Capacidad 96
Tipo de pantalla Pantalla táctil
Altura (métrico) 40 cm
Anchura (métrico) 27 cm
Consulter d'autres spécifications
Produits 12
Code produit Marque Contenido y almacenamiento Garantía Excitación Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Contenido y almacenamiento Garantía Excitación Prix Quantité et disponibilité  
16110371
Afficher les documents
Applied Biosystems™
A42876
Sin PC 1 año del fabricante + 1 año de garantía ampliada (sin mantenimiento planificado), reparación en almacén con instrumento prestado 450-600 nm/500-640 nm
24209.00€
cada uno
16150361
Afficher les documents
Applied Biosystems™
A42870
Sin PC 1 año de garantía del fabricante + 1 año de garantía ampliada (1 mantenimiento planificado) De 450 a 600 nm/de 500 a 640 nm
24793.00€
cada uno
16120361
Afficher les documents
Applied Biosystems™
A42867
Sin PC 1 año del fabricante + 1 año de asistencia ABRC PLUS LED blanco y brillante
23058.00€
cada uno
16180361
Afficher les documents
Applied Biosystems™
A42873
Sin PC 1 año del fabricante + 3 años de asistencia ABRC PLUS 450-600 nm/500-640 nm
27310.00€
cada uno
16120371
Afficher les documents
Applied Biosystems™
A42877
PC (portátil) 1 año del fabricante + 1 año de garantía ampliada (sin mantenimiento planificado), reparación en almacén con instrumento prestado De 450 a 600 nm/de 500 a 640 nm
25109.00€
cada uno
16160361
Afficher les documents
Applied Biosystems™
A42871
PC (portátil) 1 año de garantía del fabricante + 1 año de garantía ampliada (1 mantenimiento planificado) 450-600 nm/500-640 nm
25693.00€
cada uno
16130361
Afficher les documents
Applied Biosystems™
A42868
PC (portátil) 1 año del fabricante + 1 año de asistencia ABRC PLUS De 450 a 600 nm/de 500 a 640 nm
23958.00€
cada uno
16190361
Afficher les documents
Applied Biosystems™
A42874
PC (portátil) 1 año del fabricante + 3 años de asistencia ABRC PLUS 450-600 nm/500-640 nm
28210.00€
cada uno
16130371
Afficher les documents
Applied Biosystems™
A42878
PC (torre) 1 año del fabricante + 1 año de garantía ampliada (sin mantenimiento planificado), reparación en almacén con instrumento prestado 450-600 nm/500-640 nm
25219.00€
cada uno
16170361
Afficher les documents
Applied Biosystems™
A42872
PC (torre) 1 año de garantía del fabricante + 1 año de garantía ampliada (1 mantenimiento planificado) 450-600 nm/500-640 nm
25803.00€
cada uno
16140361
Afficher les documents
Applied Biosystems™
A42869
PC (torre) 1 año del fabricante + 1 año de asistencia ABRC PLUS LED blanco y brillante
24068.00€
cada uno
16100371
Afficher les documents
Applied Biosystems™
A42875
PC (torre) 1 año del fabricante + 3 años de asistencia ABRC PLUS 450-600 nm/500-640 nm
28320.00€
cada uno
Description
Description
  • Touchscreen—a large 8.5-inch interactive touchscreen
  • Fixed block—one fixed 96-well, 0.2-mL isothermal block with an easy-to-open manual drawer
  • Reaction volume—10–100 μL
  • Multiplexing capability—offers the three most commonly used excitation and emission filters: FAM, VIC, and ROX
  • Protocols—pre-optimized protocol templates
  • Software—intuitive software that supports analysis via web browser or desktop computer
  • Dyes—three filters calibrated for FAM/SYBR Green/SYTO 9, VIC/HEX/TET/JOE, and JUN/ROX/Texas Red dyes
  • Sensitivity—detect differences as small as 1.5-fold quantities in singleplex reactions
  • Dimensions (H x W x D) and weight—40 x 27 x 50 cm, <26 kg
Spécification
Spécification
de 0,4 °C
Pantalla táctil
27 cm
De 4 °C a 99,9 °C
QuantStudio 1
Hasta 3 objetivos
26 kg
96
40 cm
50 cm
3,5 °C/s
0,2 ml (96 pocillos)
Colorantes FAM/SYBR Green/SYTO 9, VIC/HEX/TET/JOE, JUN/ROX/Texas Red
96 pocillos
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Applied Biosystems™ Paquete QuantStudio 1
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis