Descripción
- Pantalla táctil: gran pantalla táctil interactiva de 8,5 pulgadas
- Bloque fijo: un bloque isotérmico de 96 pocillos de 0,2 ml con un cajón manual fácil de abrir
- Volumen de reacción: de 10 a 100 μl
- Capacidad de multiplexado: ofrece los tres filtros de excitación y emisión más utilizados: FAM, VIC y ROX
- Protocolos: plantillas de protocolo preoptimizadas
- Software: software intuitivo que admite el análisis a través del navegador web o el ordenador de escritorio
- Colorantes: tres filtros calibrados para los colorantes FAM/SYBR Green/SYTO 9, VIC/HEX/TET/JOE y JUN/ROX/Texas Red
- Sensibilidad: detecte diferencias en cantidades de objetivo de tan solo 1,5 veces en reacciones individuales (singleplex)
- Dimensiones (Alt. x Anch. x Prof.) y peso: 40 x 27 x 50 cm, <26 kg
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | PC (portátil) |
| Uniformidad térmica | de 0,4 °C |
| Capacidad | 96 |
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil |
| Altura (métrico) | 40 cm |
| Anchura (métrico) | 27 cm |
| Garantía | 1 año del fabricante + 1 año de garantía ampliada (sin mantenimiento planificado), reparación en almacén con instrumento prestado |
| Fondo (métrico) | 50 cm |
| Intervalo térmico | De 4 °C a 99,9 °C |
| Velocidad de rampa máxima | 3,5 °C/s |
| Mostrar más |