Learn More
Applied Biosystems™ Paquete QuantStudio 1
Product Code. 16110371 Shop All Applied Biosystems Products
Change view
Click to view available options
Contenido y almacenamiento:
PC (portátil)
PC (torre)
Sin PC
Garantía:
1 año de garantía del fabricante + 1 año de garantía ampliada (1 mantenimiento planificado)
1 año del fabricante + 1 año de asistencia ABRC PLUS
1 año del fabricante + 1 año de garantía ampliada (sin mantenimiento planificado), reparación en almacén con instrumento prestado
1 año del fabricante + 3 años de asistencia ABRC PLUS
Excitación:
De 450 a 600 nm/de 500 a 640 nm
LED blanco y brillante
Unit Size:
cada uno
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Contenido y almacenamiento Garantía Excitación Unit Size
16110371 Sin PC 1 año del fabricante + 1 año de garantía ampliada (sin mantenimiento planificado), reparación en almacén con instrumento prestado LED blanco y brillante cada uno
16150361 Sin PC 1 año de garantía del fabricante + 1 año de garantía ampliada (1 mantenimiento planificado) De 450 a 600 nm/de 500 a 640 nm cada uno
16120361 Sin PC 1 año del fabricante + 1 año de asistencia ABRC PLUS LED blanco y brillante cada uno
16180361 Sin PC 1 año del fabricante + 3 años de asistencia ABRC PLUS LED blanco y brillante cada uno
16120371 PC (portátil) 1 año del fabricante + 1 año de garantía ampliada (sin mantenimiento planificado), reparación en almacén con instrumento prestado De 450 a 600 nm/de 500 a 640 nm cada uno
16160361 PC (portátil) 1 año de garantía del fabricante + 1 año de garantía ampliada (1 mantenimiento planificado) LED blanco y brillante cada uno
16130361 PC (portátil) 1 año del fabricante + 1 año de asistencia ABRC PLUS De 450 a 600 nm/de 500 a 640 nm cada uno
16190361 PC (portátil) 1 año del fabricante + 3 años de asistencia ABRC PLUS LED blanco y brillante cada uno
16130371 PC (torre) 1 año del fabricante + 1 año de garantía ampliada (sin mantenimiento planificado), reparación en almacén con instrumento prestado LED blanco y brillante cada uno
16170361 PC (torre) 1 año de garantía del fabricante + 1 año de garantía ampliada (1 mantenimiento planificado) LED blanco y brillante cada uno
16140361 PC (torre) 1 año del fabricante + 1 año de asistencia ABRC PLUS LED blanco y brillante cada uno
16100371 PC (torre) 1 año del fabricante + 3 años de asistencia ABRC PLUS LED blanco y brillante cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16110371 Supplier Applied Biosystems™ Supplier No. A42876
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Ofrece características básicas ideales para los usuarios nuevos en qPCR o aquellos usuarios que tienen un presupuesto limitado. A pesar de su asequibilidad, el sistema QuantStudio 1 ofrece calidad, fiabilidad y experiencia de usuario avanzada.
  • Pantalla —táctil una gran pantalla táctil interactiva de 8,5 in
  • Bloque fijo, —un bloque isotérmico fijo de 96 pocillos de 0,2 ml con cajón manual de fácil apertura
  • Volumen de —reacción –10 100 μL
  • La capacidad —de multiplexación ofrece los tres filtros de excitación y emisión más utilizados: FAM , VIC , y ROX
  • Protocolos, —plantillas de protocolo preoptimizadas
  • Software —intuitivo que admite el análisis a través de un navegador web o una computadora de escritorio.
  • Tintes —tres filtros calibrados para los tintes FAM/SYBR Green/SYTO 9, VIC/HEX/TET/JOE y JUN/ROX/Texas Red
  • La —sensibilidad detecta diferencias tan pequeñas como 1,5 veces en reacciones singleplex.
  • Dimensiones (alto x ancho x profundidad) y peso —40 x 27 x 50 cm, < 26 kilogramos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenido y almacenamiento Sin PC
Uniformidad térmica 0,4 °C
Capacidad 96
Tipo de pantalla Pantalla táctil
Altura (métrico) 40 cm
Anchura (métrico) 27 cm
Garantía 1 año del fabricante + 1 año de garantía ampliada (sin mantenimiento planificado), reparación en almacén con instrumento prestado
Fondo (métrico) 50 cm
Intervalo térmico De 4 °C a 99,9 °C
Velocidad de rampa máxima 3,5 °C/s
Descripción QuantStudio 1
Excitación LED blanco y brillante
Volumen de la muestra del bloque térmico (métrico) 0,2 ml (96 pocillos)
Multiplex Hasta 3 objetivos
Colorantes precalibrados Colorantes FAM/SYBR Green/SYTO 9, VIC/HEX/TET/JOE, JUN/ROX/Texas Red
Peso 26 kg
Configuraciones de bloques 96 pocillos