Description
- Pantalla —táctil una gran pantalla táctil interactiva de 8,5 in
- Bloque fijo, —un bloque isotérmico fijo de 96 pocillos de 0,2 ml con cajón manual de fácil apertura
- Volumen de —reacción –10 100 μL
- La capacidad —de multiplexación ofrece los tres filtros de excitación y emisión más utilizados: FAM , VIC , y ROX
- Protocolos, —plantillas de protocolo preoptimizadas
- Software —intuitivo que admite el análisis a través de un navegador web o una computadora de escritorio.
- Tintes —tres filtros calibrados para los tintes FAM/SYBR Green/SYTO 9, VIC/HEX/TET/JOE y JUN/ROX/Texas Red
- La —sensibilidad detecta diferencias tan pequeñas como 1,5 veces en reacciones singleplex.
- Dimensiones (alto x ancho x profundidad) y peso —40 x 27 x 50 cm, < 26 kilogramos
Specifications
Specifications
| Contenido y almacenamiento | Sin PC |
| Uniformidad térmica | 0,4 °C |
| Capacidad | 96 |
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil |
| Altura (métrico) | 40 cm |
| Anchura (métrico) | 27 cm |
| Garantía | 1 año de garantía del fabricante + 1 año de garantía ampliada (1 mantenimiento planificado) |
| Fondo (métrico) | 50 cm |
| Intervalo térmico | De 4 °C a 99,9 °C |
| Velocidad de rampa máxima | 3,5 °C/s |
| Show More |