Learn More
Kartell™ Bandejas de entrada de uso general Plastilab™
Para almacenar accesorios , pipetas o conectores.
50.35€ - 57.30€
Especificaciones
Color | Blanco |
---|---|
Material | PVC |
Tipo | Bandeja |
N.° por paquete | 1/Paq. |
Forma | Rectangulares |
Código de producto | Marca | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10585421
|
Kartell™
0095200 |
350 x 300 x 40 mm |
50.35€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 14-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10717551
|
Kartell™
0095400 |
304 x 404 x 64 mm |
54.65€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 07-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10102761
|
Kartell™
0095300 |
303 x 403 x 63 mm |
57.30€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 07-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Bandeja de cinco compartimentos
- Compartimento central utilizado para pipetas
- Para usarse en cajones de escritorio
- Fabricado de PVC
Especificaciones
Blanco | |
Bandeja | |
Rectangulares |
PVC | |
1/Paq. |