Learn More
Kartell™ Bandejas de entrada de uso general Plastilab™
Código de producto. 10102761
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
303 x 403 x 63 mm
304 x 404 x 64 mm
350 x 300 x 40 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
10102761 303 x 403 x 63 mm cada uno
10585421 350 x 300 x 40 mm cada uno
10717551 304 x 404 x 64 mm 1 PCS
3 options
Código de producto. 10102761
Marca: Kartell™ 0095300
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para almacenar accesorios , pipetas o conectores.
  • Bandeja de cinco compartimentos
  • Compartimento central utilizado para pipetas
  • Para usarse en cajones de escritorio
  • Fabricado de PVC
Especificaciones
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 303 x 403 x 63 mm
Color Blanco
Altura (métrico) 63 mm
Longitud (métrico) 303 mm
Material PVC
Tipo Bandeja
Anchura (métrico) 403 mm
N.° por paquete 1/Paq.
Forma Rectangulares