Learn More
Kartell™ Bandejas de entrada de uso general Plastilab™
Código de producto. 10717551
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
303 x 403 x 63 mm
304 x 404 x 64 mm
350 x 300 x 40 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
10717551 304 x 404 x 64 mm 1 PCS
10585421 350 x 300 x 40 mm cada uno
10102761 303 x 403 x 63 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10717551 Proveedor Kartell™ N.º de proveedor 0095400
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para guardar chucherías, pipetas o conectores.
  • Bandeja de cinco compartimentos
  • Compartimento central utilizado para pipetas
  • Para usarse en cajones de escritorio
  • Fabricado de PVC
Especificaciones
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 304 x 404 x 64 mm
Color Blanco
Altura (métrico) 64 mm
Longitud (métrico) 304 mm
Material PVC
Tipo Bandeja
Anchura (métrico) 404 mm
N.° por paquete 1/Paq.
Forma Rectangulares