Learn More
Kartell™ Bandejas de entrada de uso general Plastilab™
Descripción
- Bandeja de cinco compartimentos
- Compartimento central utilizado para pipetas
- Para usarse en cajones de escritorio
- Fabricado de PVC
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 7 ml |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 350 x 300 x 40 mm |
| Color | Blanco |
| Altura (métrico) | 42 mm (interior), 40 mm (exterior) |
| Longitud (métrico) | 300 mm (interior), 350 mm (exterior) |
| Material | PVC |
| Tipo | Bandeja |
| Anchura (métrico) | 355 mm (interior), 300 mm (exterior) |
| Para utilizar con | Frascos Bijou de 7 ml o tubos de muestras |
| N.° por paquete | 1/Paq. |
| Mostrar más |