Learn More
Polisorbato 80, multicompendial, N.F., J.T. Baker™
Marca: Avantor J.T.Baker 4117-07
Cantidad | 19 L |
---|---|
Envase | Tambor de acero |
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
9005-65-6 | |
604.82 | |
HDTIFOGXOGLRCB-KTKRTIGZNA-N | |
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO |
(C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC24H44O6 | |
MFCD00082107 | |
2-{2-[3,5-bis(2-hidroxietoxi)oxolan-2-il]-2-(2-hidroxietoxi)etoxi}etil (9E)-octadec-9-enoatoMostrar más |
Especificaciones
Polysorbate 80 | |
19 L | |
Tambor de acero | |
(C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC24H44O6 | |
HDTIFOGXOGLRCB-KTKRTIGZNA-N | |
2-{2-[3,5-bis(2-hidroxietoxi)oxolan-2-il]-2-(2-hidroxietoxi)etoxi}etil (9E)-octadec-9-enoato | |
Multi-Compendial/NF |
9005-65-6 | |
148.00°C | |
1L = 1.08kg | |
MFCD00082107 | |
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO | |
604.82 |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Título del producto
Polisorbato 80, multicompendial, N.F., J.T. Baker™ > 19 l; bidón de acero
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido