Learn More
Polisorbato 20, Fisher BioReagents™
Código de producto. 10113103
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de HDPE
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ML
500 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10113103 100 mL Frasco de vidrio 100 ML
10485733 500 mL Frasco de HDPE 500 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10113103 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP337100
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Detergente no iónico
Detergente no iónico
Este detergente no iónico se utiliza en el aislamiento de proteínas de membrana solubles en agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polysorbate 20
Color Ámbar
CAS 9005-64-5
Forma física Líquido viscoso
Punto de ebullición de 100 °C
Densidad 1.100g/cm³
pH 6
Cantidad 100 mL
Valor hidroxilo 96 a 108
Identificación Superar pruebas
Residuos de ignición 0,25% máx.
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
Viscosidad 400 mPa/s a 25 °C
Agua 3% máx.
Número MDL MFCD00165986
Sinónimo Polyoxyethylene-20-sorbitan Monolaurate, Polyoxyethylenesorbitan monolaurate
Clave InChI HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Nombre IUPAC Dodecanoato de 2-[2-[3,4-bis(2-hidroxietoxi)oxolan-2-il]-2-(2-hidroxietoxi)etoxi]etilo
Peso molecular (g/mol) 522.68
PubChem CID 443314