Learn More
Polisorbato 80, multicompendial, N.F., J.T. Baker™
Código de producto. p-5391658 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 mL
200 mL
1 L
4 L
19 L
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha
Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha, con septo
Tambor de acero
Tamaño de la unidad:
1 litro
19 litros
20 ml
200 ml
4 litros
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15469933 20 mL Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha 20 ml
10554683 200 mL Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha 200 ml
15528894 1 L Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha 1 litro
12615457 1 L Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha, con septo 1 litro
15362724 4 L Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha 4 litros
15538894 19 L Tambor de acero 19 litros
6 options
Código de producto. 15469933
Marca: Avantor J.T.Baker 411702
CAS 9005-65-6
Fórmula molecular (C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC24H44O6
Peso molecular (g/mol) 604.82
Número MDL MFCD00082107
Clave InChI HDTIFOGXOGLRCB-KTKRTIGZNA-N
Nombre IUPAC 2-{2-[3,5-bis(2-hidroxietoxi)oxolan-2-il]-2-(2-hidroxietoxi)etoxi}etil (9E)-octadec-9-enoato
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polysorbate 80
Cantidad 20 mL
Temperatura de inflamación 148.00°C
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha
Gravedad específica 1L = 1.08kg
Grado Multi-Compendial/NF