Learn More
Masterflex™ Accesorio dentado del conector acodado de polietileno
Cree pliegues de 90° en tubos flexibles en el laboratorio sin dobleces ni el uso de herramientas.
26.10€ - 29.60€
Especificaciones
Material Polietileno
Cantidad de embalaje 10 Paq.
Método de esterilización Óxido de etileno
Forma Codo
Tipo de producto Racor dentado
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Para utilizar con Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Para utilizar con Precio Cantidad y disponibilidad  
11705569
Ver documentos
Masterflex™
30622-80
DI de tubos de 1/2 pulg.
26.50€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 24-10-2025
Añadir a la cesta
11785559
Ver documentos
Masterflex™
30622-76
DI de tubos de 1/4 pulg.
26.10€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 17-10-2025
Añadir a la cesta
11795559
Ver documentos
Masterflex™
30622-78
DI de tubos de 3/8 pulg.
26.50€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 17-10-2025
Añadir a la cesta
11715569
Ver documentos
Masterflex™
30622-65
DI de tubos de 5/8 pulg.
29.60€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 17-10-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Slip flexible tubing or hose onto the barb to create a seal that typically holds pressures up to 30 psi (2 bar)
  • Available in a range of sizes
  • Manufactured using 100% virgin raw materials
  • Provided in packs of 10
Especificaciones
Especificaciones
Polietileno
Óxido de etileno
Racor dentado
10 Paq.
Codo
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Masterflex™ Accesorio dentado del conector acodado de polietileno